Tisk…
3'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3′-Methoxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M9408-100G M9408-25G
SIALM9408-100GEA 2530 CZK
SIALM9408-100G SIALM9408-25G
3'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008736
CAS číslo: 586-37-8
EINECS: 209-573-3