3'-Methoxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
3′-Methoxyacetophenone
A15604.14
A15604.22
A15604.36
A15604.14EA
817
CZK
A15604.14
A15604.22
A15604.36
3'-Methoxyacetophenone ≥97%
3'-Methoxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 586-37-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Bod varu: 239…241 °C Bod tání: –7 °C Hustota: 1,094 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008736 CAS číslo: 586-37-8 EINECS: 209-573-3 |