2'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M9203-100G
M9203-25G
SIALM9203-100GEA
5780
CZK
SIALM9203-100G
SIALM9203-25G
2'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Methoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 131 °C (1013 hPa) Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008725 CAS číslo: 579-74-8 EINECS: 209-446-2 |