2'-Methoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11929.14
A11929.22
AB117448.0025
A11929.14EA
1570
CZK
A11929.14
A11929.22
ABCRAB117448.0025
2'-Methoxyacetophenone ≥98%
2'-Methoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 579-74-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5393
Boiling Point: 119-120°/10mm
Beilstein Reference: 1100602
MDL No.: MFCD00008725
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 119…120 °C (10 mmHg) Hustota: 1,090 Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008725 CAS číslo: 579-74-8 EINECS: 209-446-2 |