Tisk…
2'-Methoxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
125670250 125671000
ACRO125670250EA 1750 CZK
ACRO125670250 ACRO125671000
2'-Methoxyacetophenone 99%
2'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 131 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008725
CAS číslo: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5383 to 1.5403 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %