Tisk…
ω-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M9602-25G M9602-5G
SIALM9602-25GEA 11200 CZK
SIALM9602-25G SIALM9602-5G
ω-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 65 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,096 g/cm³ (18 °C)
CAS číslo: 4079-52-1
EINECS: 223-802-4