4'-Nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
N9608-100G
N9608-5G
SIALN9608-100GEA
1330
CZK
SIALN9608-100G
SIALN9608-5G
4'-Nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetophenone
Vzorec:
C₈H₇NO₃ Bod varu: 275 °C (1013 hPa) Bod tání: 76…78 °C Bod vzplanutí: 149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007355 CAS číslo: 100-19-6 EINECS: 202-827-4 |