Tisk…
3'-Nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: m-Nitroacetophenone
N9381-100G N9381-500G
SIALN9381-100GEA 965 CZK
SIALN9381-100G SIALN9381-500G
3'-Nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Bod varu: 202 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…78 °C
Hustota: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007259
CAS číslo: 121-89-1
EINECS: 204-504-3