Tisk…
2'-Nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
N9209-10G N9209-25G
SIALN9209-10GEA 2590 CZK
SIALN9209-10G SIALN9209-25G
2'-Nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 23 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007144
CAS číslo: 577-59-3
EINECS: 209-414-8