2'-Nitroacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
A13208.09
A13208.18
A13208.09EA
1800
CZK
A13208.09
A13208.18
2'-Nitroacetophenone ≥97%
2'-Nitroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 577-59-3
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₇NO₃ MW: 165,15 g/mol Bod varu: 158…160 °C (16 mmHg) Bod tání: 25…28 °C Hustota: 1,24 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007144 CAS číslo: 577-59-3 EINECS: 209-414-8 |