Tisk…
2'-Nitroacetophenone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
128320025 128320200
ACRO128320025EA 934 CZK
ACRO128320025 ACRO128320200
2'-Nitroacetophenone 95%
2'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Bod varu: 159 °C (16 mmHg)
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007144
CAS číslo: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT