Tisk…
4'-Aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
A38002-100G A38002-25G
SIALA38002-100GEA 3150 CZK
SIALA38002-100G SIALA38002-25G
4'-Aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Aminoacetofenon
Vzorec: C₈H₉NO
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 101…103 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007896
CAS číslo: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412