Tisk…
4'-Aminoacetofenon 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
A13213.0B A13213.14 A13213.18 A13213.30
A13213.0BEA 18290 CZK
A13213.0B A13213.14 A13213.18 A13213.30
4'-Aminoacetofenon 99%
4'-Aminoacetofenon
Purity: 99% CAS No.: 99-92-3 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 103-108° Boiling Point: 292-294° Merck Reference: 14,413 MDL No.: MFCD00007896
Vzorec: C₈H₉NO
Bod varu: 292…294 °C
Bod tání: 103…108 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007896
CAS číslo: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 14,413