Tisk…

3'-Aminoacetophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone

M-Clarity™ quality level = MQ100

139351-100G 139351-25G
SIAL139351-100GEA 3220 CZK
SIAL139351-100G SIAL139351-25G
3'-Aminoacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Aminoacetophenone
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007796
CAS číslo: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Merck Index: 13,00412

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR