Tisk…
2'-Aminoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W390607-100G-K W390607-1KG-K
SIALW390607-100G-KEA 2160 CZK
SIALW390607-100G-K SIALW390607-1KG-K
2'-Aminoacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetophenone
Vzorec: C₈H₉NO
Bod varu: 252 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007717
CAS číslo: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412