2'-Aminoacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
A10895.06
A10895.18
A10895.30
A10895.09
A10895.06EA
1310
CZK
A10895.06
A10895.18
A10895.30
A10895.09
2'-Aminoacetophenone 98%
2'-Aminoacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 551-93-9
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.6160
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 386122
Merck Reference: 14,413
MDL No.: MFCD00007717
Vzorec:
C₈H₉NO Bod varu: 253…255 °C Bod tání: 20 °C Hustota: 1,118 Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007717 CAS číslo: 551-93-9 EINECS: 209-002-8 Merck Index: 14,413 |