Tisk…
2'-Aminoacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
400620100 400620050 400620500
ACRO400620100EA 2410 CZK
ACRO400620100 ACRO400620050 ACRO400620500
2'-Aminoacetophenone 97%
2'-Aminoacetophenone
Vzorec: C₈H₉NO
Bod varu: 70…71 °C (3 mmHg)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007717
CAS číslo: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %