Tisk…
Benzoyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
261653-25G 261653-5G
SIAL261653-25GEA 6770 CZK
SIAL261653-25G SIAL261653-5G
Benzoyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzoyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₅NOS
Bod varu: 252 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,197 g/cm³ (16 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004815
CAS číslo: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115