Tisk…
Benzoyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314630050 314630500
ACRO314630050EA 1610 CZK
ACRO314630050 ACRO314630500
Benzoyl isothiocyanate 98%
Benzoyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₅NOS
Bod varu: 128…131 °C (15 mmHg)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004815
CAS číslo: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %