4-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Acetylbenzoic Acid, 4'-Acetophenonecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
177458-10G
177458-1G
SIAL177458-10GEA
6980
CZK
SIAL177458-10G
SIAL177458-1G
4-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Acetylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₈O₃ MW: 164.16 Bod varu: 340 |
MDL Number:
MFCD00002561 CAS číslo: 586-89-0 EINECS: 209-588-5 |