4-Acetylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15239.03
A15239.06
A15239.14
A15239.03EA
1380
CZK
A15239.03
A15239.06
A15239.14
4-Acetylbenzoic acid ≥98%
4-Acetylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 586-89-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 2207355
MDL No.: MFCD00002561
Vzorec:
C₉H₈O₃ Bod varu: 340 °C (1013 hPa) Bod tání: 208…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002561 CAS číslo: 586-89-0 EINECS: 209-588-5 |