Tisk…
3-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3'-Acetophenonecarboxylic acid, 3-Acetylbenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
253839-1G 253839-5G
SIAL253839-1GEA 4000 CZK
SIAL253839-1G SIAL253839-5G
3-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Acetylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Bod varu: 343 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00045847
CAS číslo: 586-42-5