3-Acetylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25616.03
B25616.06
B25616.03EA
3150
CZK
B25616.03
B25616.06
3-Acetylbenzoic acid ≥98%
3-Acetylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 586-42-5
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 162-166°
MDL No.: MFCD00045847
Vzorec:
C₉H₈O₃ Bod varu: 343 °C (1013 hPa) Bod tání: 162…166 °C Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045847 CAS číslo: 586-42-5 |