Tisk…
2-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A12801-25G A12801-5G
SIALA12801-25GEA 3500 CZK
SIALA12801-25G SIALA12801-5G
2-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Acetylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Bod varu: 110…112 °C (2 mmHg)
Bod tání: 112…115 °C
MDL Number: MFCD00002475
CAS číslo: 577-56-0
EINECS: 209-413-2