Tisk…
2-Acetylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10216.09 A10216.18 A10216.30
A10216.09EA 1440 CZK
A10216.09 A10216.18 A10216.30
2-Acetylbenzoic acid ≥98%
2-Acetylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 577-56-0 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Odour: Odourless Melting Point: 115-118° Beilstein Reference: 1210557 MDL No.: MFCD00002475
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164.16
Bod varu: 110…112 °C (2 mmHg)
Bod tání: 115…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002475
CAS číslo: 577-56-0
EINECS: 209-413-2