Tisk…
Acetofenon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200905-10KG-K W200905-1KG-K W200905-25KG-K
SIALW200905-10KG-KEA 10120 CZK
SIALW200905-10KG-K SIALW200905-1KG-K SIALW200905-25KG-K
Acetofenon, Sigma-Aldrich®
Acetofenon
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 201,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008724
CAS číslo: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074