Acetofenon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A10701-100ML
A10701-1L
SIALA10701-100MLEA
958
CZK
SIALA10701-100ML
SIALA10701-1L
Acetofenon, Sigma-Aldrich®
Acetofenon
Vzorec:
C₈H₈O Bod varu: 201,7 °C (1013 hPa) Bod tání: 20 °C Hustota: 1,027 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008724 CAS číslo: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 UN: 3334 ADR: 9, Merck Index: 13,00074 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...