Tisk…
Benzylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
B16003-100G B16003-5G
SIALB16003-100GEA 1170 CZK
SIALB16003-100G SIALB16003-5G
Benzylacetone, Sigma-Aldrich®
Benzylacetone
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008790
CAS číslo: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4