Tisk…
1-Phenyl-2-butanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
137227-25G 137227-5G
SIAL137227-25GEA 23640 CZK
SIAL137227-25G SIAL137227-5G
1-Phenyl-2-butanone, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-butanone
Vzorec: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009315
CAS číslo: 1007-32-5
EINECS: 213-752-1