Propiophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P51605-500G
SIALP51605-500GEA
0
CZK
SIALP51605-500G
Propiophenone, Sigma-Aldrich®
Propiophenone
Vzorec:
C₆H₅C(O)CH₂CH₃ Bod varu: 217 °C (1013 hPa) Bod tání: 18 °C Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009309 CAS číslo: 93-55-0 EINECS: 202-257-6 Merck Index: 12,08015 |