(1-Bromoethyl)benzene ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
238104-25G
238104-100G
SIAL238104-25GEA
1770
CZK
SIAL238104-25G
SIAL238104-100G
(1-Bromoethyl)benzene ≥97%, Sigma-Aldrich®
(1-Bromoethyl)benzene
Vzorec:
C₆H₅CHBrCH₃ MW: 185.06 Bod varu: 94 °C (16 mmHg) (lit.) Bod tání: 50 Hustota: 1.356 g/mL (25 °C) (lit.) Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000139 CAS číslo: 585-71-7 EINECS: 209-560-2 UN: 3334 ADR: 9 III |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...