4-Chloro-o-cresol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L04164.06
L04164.14
L04164.06EA
1750
CZK
L04164.06
L04164.14
4-Chloro-o-cresol ≥97%
4-Chloro-o-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 1570-64-5
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 78°(172°F)
Melting Point: 45-48°
Boiling Point: 220-225°
Beilstein Reference: 1906684
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002321
Vzorec:
C₇H₇ClO Bod varu: 220…225 °C Bod tání: 45…48 °C Hustota: 1,20 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002321 CAS číslo: 1570-64-5 EINECS: 216-381-3 UN: 3437 ADR: 6.1,II |