Tisk…
4-chlor-m-krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000
8.02295.0005EA 738 CZK
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000
4-chlor-m-krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-chlor-m-krezol
Vzorec: C₇H₇ClO
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63…65 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002323
CAS číslo: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02152
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 3.9 g/l (20 °C)
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 142.58 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 235 - 239 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 590 °C