Tisk…
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 1700 CZK
ACRO108770250 ACRO108771000
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
4-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Bod varu: 234 °C (760 mmHg)
Bod tání: 69…72 °C
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004652
CAS číslo: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %