Tisk…
5-Chloro-o-cresol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B25527.06 B25527.14
B25527.06EA 2370 CZK
B25527.06 B25527.14
5-Chloro-o-cresol ≥98%
5-Chloro-o-cresol
Purity: 98% CAS No.: 5306-98-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-75° Boiling Point: 109-112°/15mm UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00060672
Vzorec: C₇H₇ClO
Bod varu: 109…112 °C (15 mmHg)
Bod tání: 70…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060672
CAS číslo: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II