Tisk…
2-Chloro-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
273198-25G 273198-5G
SIAL273198-25GEA 6040 CZK
SIAL273198-25G SIAL273198-5G
2-Chloro-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Bod varu: 198…203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 76 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00070639
CAS číslo: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II