6-Chloro-m-cresol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00816.14
L00816.22
L00816.14EA
1630
CZK
L00816.14
L00816.22
6-Chloro-m-cresol ≥99%
6-Chloro-m-cresol
Purity: 99%
CAS No.: 615-74-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2041487
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002175
Vzorec:
C₇H₇ClO Bod varu: 195…197 °C Bod tání: 44…48 °C Hustota: 1,215 Bod vzplanutí: 81 °C (177 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002175 CAS číslo: 615-74-7 EINECS: 210-444-9 UN: 3437 ADR: 6.1,II |