6-Chloro-o-cresol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzene, 2-Chloro-6-methylphenol
L03617.06
L03617.14
L03617.06EA
2390
CZK
L03617.06
L03617.14
6-Chloro-o-cresol ≥98%
6-Chloro-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 87-64-9
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 75-76°/12mm
Beilstein Reference: 774623
UN No.: 2669
MDL No.: MFCD00020000
Vzorec:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Bod varu: 75…76 °C (12 mmHg) Bod tání: 0 °C Hustota: 1,201 Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020000 CAS číslo: 87-64-9 EINECS: 201-760-8 UN: 2669 ADR: 6.1,II |