Tisk…
2-Chlorobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
163420100 163420500
ACRO163420100EA 864 CZK
ACRO163420100 ACRO163420500
2-Chlorobenzyl alcohol 99%
2-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…72 °C
MDL Number: MFCD00004604
CAS číslo: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %