3,5-Dichlorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
188735-5G
188735-25G
SIAL188735-5GEA
3250
CZK
SIAL188735-5G
SIAL188735-25G
3,5-Dichlorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆Cl₂O MW: 177,03 g/mol Bod varu: 264 °C (1013 hPa) Bod tání: 82 °C |
MDL Number:
MFCD00004634 CAS číslo: 60211-57-6 EINECS: 262-109-1 UN: 2250 ADR: 6.1,II |