Tisk…
2,4-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13338.14 A13338.22 A13338.36
A13338.14EA 1830 CZK
A13338.14 A13338.22 A13338.36
2,4-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 1777-82-8 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 1448652 Merck Reference: 14,3060 MDL No.: MFCD00004606
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Bod varu: 150 °C (25 mmHg)
Bod tání: 57…61 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004606
CAS číslo: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Merck Index: 14,3060