Tisk…
2,6-Dichlorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
100293-10G 100293-25G
SIAL100293-10GEA 1680 CZK
SIAL100293-10G SIAL100293-25G
2,6-Dichlorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96…98 °C
MDL Number: MFCD00004609
CAS číslo: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3