Tisk…
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
92176-25G 92176-5G
SIAL92176-25GEA 3970 CZK
SIAL92176-25G SIAL92176-5G
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040716
CAS číslo: 3840-30-0
EINECS: 223-330-9
UN: 3261
ADR: 8,II