Tisk…
3-Methoxybenzyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
209384-25G 209384-5G
SIAL209384-25GEA 3600 CZK
SIAL209384-25G SIAL209384-5G
3-Methoxybenzyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO
Bod varu: 124 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000907
CAS číslo: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 1760
ADR: 8,II