Tisk…
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Dinitrobenzyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
191647-10G 191647-50G
SIAL191647-10GEA 7400 CZK
SIAL191647-10G SIAL191647-50G
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₄
MW: 216,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 74367-78-5
EINECS: 277-841-7
UN: 3261
ADR: 8,II