2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
A14205.22
A14205.14
A14205.06
A14205.22EA
9540
CZK
A14205.22
A14205.14
A14205.06
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 80866-80-4
Molecular Formula: C7H6ClNO3
Formula Weight: 187.58
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 3248759
Vzorec:
C₇H₆ClNO₃ Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007297 CAS číslo: 80866-80-4 EINECS: 279-584-6 |