2-Chloro-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C61984-1G
C61984-5G
SIALC61984-1GEA
905
CZK
SIALC61984-1G
SIALC61984-5G
2-Chloro-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00134653 CAS číslo: 3970-40-9 EINECS: 223-591-9 UN: 2433 ADR: 6.1,III |