Tisk…
α-chlor-4-nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Nitrobenzyl chloride, 4-Nitrobenzylchloride, α-Chloro-p-nitrotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
140112-100G 140112-25G
SIAL140112-100GEA 4250 CZK
SIAL140112-100G SIAL140112-25G
α-chlor-4-nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
α-chlor-4-nitrotoluen
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…70 °C
Hustota: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007374
CAS číslo: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II