α-Chloro-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-m-nitrotoluene, alpha-Chloro-3-nitrotoluene, m-Nitrobenzyl chloride
191167-10G
191167-50G
SIAL191167-10GEA
1330
CZK
SIAL191167-10G
SIAL191167-50G
α-Chloro-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Chloro-3-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD00007272 CAS číslo: 619-23-8 |