4-Chloro-m-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
B22234.06
B22234.14
B22234.06EA
2040
CZK
B22234.06
B22234.14
4-Chloro-m-toluidine ≥98%
4-Chloro-m-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 7149-75-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 636522
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00066332
Vzorec:
C₇H₈ClN Bod varu: 241 °C (1013 hPa) Bod tání: 82…85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066332 CAS číslo: 7149-75-9 UN: 2239 ADR: 6.1,III |